Tlačiť
Antimony(III) bromide 97%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
318400500 318402500
ACRO318400500EA 162.45 EUR
ACRO318400500 ACRO318402500
Antimony(III) bromide 97%, pure
Antimony(III) bromide
Vzorec: Br₃Sb
Teplota varu: 280 °C
Teplota tavenia: 97 °C
Hustota: 2,3243 g/cm³ (50 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016317
Číslo CAS: 7789-61-9
EINECS: 232-179-8
OSN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00747
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥96.0 %