Tlačiť
Tetramethyltin ≥95%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
481394-10ML 481394-50ML
SIAL481394-10MLEA 135.58 EUR
SIAL481394-10ML SIAL481394-50ML
Tetramethyltin ≥95%, Sigma-Aldrich®
Tetramethyltin
Vzorec: C₄H₁₂Sn
Teplota varu: 75 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –54 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008278
Číslo CAS: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
OSN: 1992
ADR: 3 (6.1),II