Tlačiť
Fentin chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14289.22 L14289.36
L14289.22EA 52.15 EUR
L14289.22 L14289.36
Fentin chloride 95%
Fentin chloride
Purity: 95% CAS No.: 639-58-7 Molecular Formula: C18H15ClSn Formula Weight: 385.48 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 240°/13.5mm Beilstein Reference: 524762 UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00000519
Vzorec: C₁₈H₁₅ClSn
Teplota varu: 240 °C (13,5 mmHg)
Teplota tavenia: 103…106 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000519
Číslo CAS: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
OSN: 3146
ADR: 6.1,III