Tlačiť
Diphenylsilane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
329770050 329770250
ACRO329770050EA 71 EUR
ACRO329770050 ACRO329770250
Diphenylsilane 97%
Diphenylsilane
Vzorec: C₁₂H₁₂Si
Teplota varu: 95…97 °C (13 mmHg)
Hustota: 0,99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003002
Číslo CAS: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %