Tlačiť
Diphenyltin dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
229202-25G 229202-5G
SIAL229202-25GEA 210.59 EUR
SIAL229202-25G SIAL229202-5G
Diphenyltin dichloride, Sigma-Aldrich®
Diphenyltin dichloride
Vzorec: C₁₂H₁₀Cl₂Sn
Číslo MDL: MFCD00000516
Číslo CAS: 1135-99-5
EINECS: 214-496-3
OSN: 3146
ADR: 6.1,III