Tlačiť
Phenylsilane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17901.06 A17901.14 A17901.22
A17901.06EA 99.88 EUR
A17901.06 A17901.14 A17901.22
Phenylsilane ≥97%
Phenylsilane
Purity: 97% CAS No.: 694-53-1 Molecular Formula: C6H8Si Formula Weight: 108.22 Flash Point: 7°(45°F) Refractive Index: 1.5105 Boiling Point: 120° UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00013478
Vzorec: C₆H₈Si
Teplota varu: 120 °C
Hustota: 0,88
Teplota vzplanutia: 7 °C (45 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013478
Číslo CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
OSN: 3399
ADR: 4.3,II