Tlačiť
Phenylsilane 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
291690050 291690250 291691000
ACRO291690050EA 132.77 EUR
ACRO291690050 ACRO291690250 ACRO291691000
Phenylsilane 97+%
Phenylsilane
Vzorec: C₆H₈Si
Teplota varu: 120 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,87 g/cm³
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013478
Číslo CAS: 694-53-1
EINECS: 211-772-5
OSN: 3399
ADR: 4.3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %