Tlačiť
Phenyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
104744-250ML 104744-50ML
SIAL104744-250MLEA 204.97 EUR
SIAL104744-250ML SIAL104744-50ML
Phenyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Phenyltrimethoxysilane
Vzorec: C₉H₁₄O₃Si
Hustota: 1,064 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00025689
Číslo CAS: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9