Phenyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
104744-250ML
104744-50ML
SIAL104744-250MLEA
204.97
EUR
SIAL104744-250ML
SIAL104744-50ML
Phenyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Phenyltrimethoxysilane
Vzorec:
C₉H₁₄O₃Si Hustota: 1,064 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00025689 Číslo CAS: 2996-92-1 EINECS: 221-066-9 |