Tlačiť
Phenyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
175609-1KG 175609-250G 175609-5G
SIAL175609-1KGEA 204.17 EUR
SIAL175609-1KG SIAL175609-250G SIAL175609-5G
Phenyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Phenyltriethoxysilane
Vzorec: C₁₂H₂₀O₃Si
Teplota varu: 237 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 41 °C
Hustota: 0,996 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009065
Číslo CAS: 780-69-8
EINECS: 212-305-8