Tlačiť
Hexamethyldisilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
217069-10G 217069-50G 217069-5G
SIAL217069-10GEA 88.25 EUR
SIAL217069-10G SIAL217069-50G SIAL217069-5G
Hexamethyldisilane, Sigma-Aldrich®
Hexamethyldisilane
Vzorec: C₆H₁₈Si₂
Teplota varu: 112 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 13…15 °C
Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008258
Číslo CAS: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
OSN: 1993
ADR: 3,II