Tlačiť
Hexamethyldisilane 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
202690100 202690500 202692500
ACRO202690100EA 73.81 EUR
ACRO202690100 ACRO202690500 ACRO202692500
Hexamethyldisilane 98+%
Hexamethyldisilane
Vzorec: C₆H₁₈Si₂
Teplota varu: 112 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 15 °C
Hustota: 0,71 g/cm³
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008258
Číslo CAS: 1450-14-2
EINECS: 215-911-0
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4211 to 1.4231 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %