1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, 1,2-Diphenyltetramethyldisilane
H28705.06
H28705.03
H28705.06EA
180.51
EUR
H28705.06
H28705.03
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane 95%
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Purity: 97%
CAS No.: 1145-98-8
Molecular Formula: C16H22Si2
Formula Weight: 270.52
MDL No.: MFCD00054786
Vzorec:
C₁₆H₂₂Si₂ Teplota varu: 111 °C Teplota tavenia: 34…37 °C Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00054786 Číslo CAS: 1145-98-8 |