Tlačiť
Tetramethyltin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
163980100 163980500
ACRO163980100EA 105.5 EUR
ACRO163980100 ACRO163980500
Tetramethyltin 98%
Tetramethyltin
Vzorec: C₄H₁₂Sn
Teplota varu: 75 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –54 °C
Hustota: 1,29 g/cm³
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008278
Číslo CAS: 594-27-4
EINECS: 209-833-6
OSN: 3384
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %