Tlačiť
Tetramethylsilan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
T24007-100G T24007-25G
SIALT24007-100GEA 142.4 EUR
SIALT24007-100G SIALT24007-25G
Tetramethylsilan, Sigma-Aldrich®
Tetramethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂Si
Teplota varu: 26,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0,642 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –54 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008274
Číslo CAS: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
OSN: 2749
ADR: 3,I