Tlačiť
Tetramethylsilan 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
268861000 268865000 268860025
ACRO268861000EA 107.9 EUR
ACRO268861000 ACRO268865000 ACRO268860025
Tetramethylsilan 99%
Tetramethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂Si
Teplota varu: 26,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0,64 g/cm³
Teplota vzplanutia: –27 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008274
Číslo CAS: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
OSN: 2749
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %