Tlačiť
Tetramethylsilan 99.9+% for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
138470250 138471000
ACRO138470250EA 64.98 EUR
ACRO138470250 ACRO138471000
Tetramethylsilan 99.9+% for NMR spectroscopy
Tetramethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂Si
Teplota varu: 26…28 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0,64 g/cm³
Teplota vzplanutia: –27 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008274
Číslo CAS: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
OSN: 2749
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≥99.90 %
Suitability (for 1H-NMR position ref.) Passes test
Elemental Analysis 6.09 to 6.59 % N