Tlačiť
Trimethylsilylacetylene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethynyltrimethylsilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
218170-1G 218170-25G 218170-5G 218170-100G
SIAL218170-1GEA 39.27 EUR
SIAL218170-1G SIAL218170-25G SIAL218170-5G SIAL218170-100G
Trimethylsilylacetylene, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilylacetylene
Vzorec: C₅H₁₀Si
Mw: 98.22
Teplota varu: 53
Hustota: 0.7111 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –34 °C
Číslo MDL: MFCD00008569
Číslo CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9