Tlačiť
Trimethylsilylacetylene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethynyltrimethylsilane
A12856.14 A12856.06 A12856.22
A12856.14EA 268.75 EUR
A12856.14 A12856.06 A12856.22
Trimethylsilylacetylene ≥98%
Trimethylsilylacetylene
Purity: 98% CAS No.: 1066-54-2 Molecular Formula: C5H10Si Formula Weight: 98.22 Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 52-53° Beilstein Reference: 906752 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008569
Vzorec: C₅H₁₀Si
Mw: 98.22
Teplota varu: 52…53 °C
Hustota: 0.710
Teplota vzplanutia: <–34 °C (–29 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008569
Číslo CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
OSN: 1993
ADR: 3 II