Tlačiť
Trimethylsilylacetylene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethynyltrimethylsilane
203570050 203570250 203571000
ACRO203570050EA 110.71 EUR
ACRO203570050 ACRO203570250 ACRO203571000
Trimethylsilylacetylene 98%
Trimethylsilylacetylene
Vzorec: C₅H₁₀Si
Mw: 98.22
Teplota varu: 53
Hustota: 0.69 g/cm³
Teplota vzplanutia: –34 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008569
Číslo CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3873 to 1.3903 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %