Tlačiť
Triisopropylsilane
Dodávateľ: abcr
SIT8385.0100 AB111481.0100
ABCRSIT8385.0100EA 0 EUR
ABCRSIT8385.0100 ABCRAB111481.0100
Triisopropylsilane
Triisopropylsilane
Vzorec: C₉H₂₂Si
Teplota varu: 84 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,7734 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 35 °C
Číslo MDL: MFCD00009657
Číslo CAS: 6485-79-6