Tributyltin methanolate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Tri-n-butyltin methoxide, Methoxytributylstannane, Tributyltin methoxide
A13355.22
A13355.30
A13355.22EA
305.66
EUR
A13355.22
A13355.30
Tributyltin methanolate ≥97%
Tributyltin methanolate
Purity: 97%
CAS No.: 1067-52-3
Molecular Formula: C13H30OSn
Formula Weight: 321.09
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 124-126°/4mm
Beilstein Reference: 3600960
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00009419
Vzorec:
C₁₃H₃₀OSn Teplota varu: 124…126 °C (4 mmHg) Hustota: 1,120 Teplota vzplanutia: 98 °C (208 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009419 Číslo CAS: 1067-52-3 EINECS: 213-933-5 OSN: 2788 ADR: 6.1,III |