Tlačiť
Tributyltin hydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tri-n-butyltin hydride
215730100 215730500 215732500
ACRO215730100EA 60.17 EUR
ACRO215730100 ACRO215730500 ACRO215732500
Tributyltin hydride 97%
Tributyltin hydride
Vzorec: C₁₂H₂₈Sn
Teplota varu: 80 °C (,4 mmHg)
Teplota tavenia: ? 0 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009416
Číslo CAS: 688-73-3
EINECS: 211-704-4
OSN: 2788
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %