Tributyltin fluoride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39602.14
39602.06
39602.14EA
199.76
EUR
39602.14
39602.06
Tributyltin fluoride
Tributyltin fluoride
CAS No.: 1983-10-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3SnF
Formula Weight: 309.04
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00013547
Vzorec:
C₁₂H₂₇FSn Teplota tavenia: 248…252 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013547 Číslo CAS: 1983-10-4 EINECS: 217-847-9 OSN: 3146 ADR: 6.1,III |