Tlačiť
Tributyltin fluoride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39602.14 39602.06
39602.14EA 199.76 EUR
39602.14 39602.06
Tributyltin fluoride
Tributyltin fluoride
CAS No.: 1983-10-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3SnF Formula Weight: 309.04 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Pungent UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00013547
Vzorec: C₁₂H₂₇FSn
Teplota tavenia: 248…252 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013547
Číslo CAS: 1983-10-4
EINECS: 217-847-9
OSN: 3146
ADR: 6.1,III