Tlačiť
Chlorotriethylsilane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
215940250 215941000 215945000
ACRO215940250EA 107.5 EUR
ACRO215940250 ACRO215941000 ACRO215945000
Chlorotriethylsilane 99%
Chlorotriethylsilane
Vzorec: C₆H₁₅ClSi
Teplota varu: 142…144 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,89 g/cm³
Teplota vzplanutia: 29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000507
Číslo CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
OSN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %