Tlačiť
Dibutyltin oxide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03539.0005 8.03539.0250
8.03539.0005EA 35.34 EUR
8.03539.0005 8.03539.0250
Dibutyltin oxide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibutyltin oxide
Vzorec: C₈H₁₈OSn
Teplota tavenia: > 300 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001992
Číslo CAS: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Molar Mass 248.94 g/mol
Bulk Density 650 - 750 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Density 1.5 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 525 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material