Tlačiť
Dibutyltin oxide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
179361000 179365000
ACRO179361000EA 50.54 EUR
ACRO179361000 ACRO179365000
Dibutyltin oxide 98%
Dibutyltin oxide
Vzorec: C₈H₁₈OSn
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001992
Číslo CAS: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
OSN: 3146
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Tin (Sn) ≥47 %
Volatile matter ≤0.5 %