Tlačiť
Dimethyltin dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
288012-25G 288012-5G
SIAL288012-25GEA 377.46 EUR
SIAL288012-25G SIAL288012-5G
Dimethyltin dichloride, Sigma-Aldrich®
Dimethyltin dichloride
Vzorec: C₂H₆Cl₂Sn
Teplota varu: 124 °C (1013 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000517
Číslo CAS: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
OSN: 3146
ADR: 6.1,II