Tlačiť
Dimethyltin dichloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
347820050 347820250 347821000
ACRO347820050EA 84.24 EUR
ACRO347820050 ACRO347820250 ACRO347821000
Dimethyltin dichloride 95%
Dimethyltin dichloride
Vzorec: C₂H₆Cl₂Sn
Teplota varu: 188…190 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 103…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000517
Číslo CAS: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
OSN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 110 °C
Titration Argentometric ≥94 %