Tlačiť
Dimethyldichlorsilan 99%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
L12133.22 L12133.36 L12133.0B
L12133.22EA 61.37 EUR
L12133.22 L12133.36 L12133.0B
Dimethyldichlorsilan 99%, rods
Dimethyldichlorsilan
Purity: 99% CAS No.: 75-78-5 Molecular Formula: C2H6Cl2Si Formula Weight: 129.06 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4045 Melting Point: ca -76° Boiling Point: 70-71° Beilstein Reference: 605287 UN No.: 1162 MDL No.: MFCD00000491
Vzorec: C₂H₆Cl₂Si
Teplota varu: 70…71 °C
Teplota tavenia: ∼–76 °C
Hustota: 1,068
Teplota vzplanutia: –5 °C (23 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000491
Číslo CAS: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
OSN: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51