Tlačiť
Dibutylcíndichlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: DBTC
M-Clarity™ quality level = MQ100
205494-250G 205494-50G
SIAL205494-250GEA 147.21 EUR
SIAL205494-250G SIAL205494-50G
Dibutylcíndichlorid, Sigma-Aldrich®
Dibutylcíndichlorid
Vzorec: C₈H₁₈Cl₂Sn
Teplota varu: 275 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 37…39 °C
Hustota: 1,37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000518
Číslo CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
OSN: 2928
ADR: 6.1,II