Tlačiť
Dibutylcíndichlorid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DBTC
194872500 194870250
ACRO194872500EA 121.54 EUR
ACRO194872500 ACRO194870250
Dibutylcíndichlorid 97%
Dibutylcíndichlorid
Vzorec: C₈H₁₈Cl₂Sn
Teplota varu: 135 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 39…41 °C
Hustota: 1,4 g/cm³
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000518
Číslo CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
OSN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %