Octyltrimethoxysilane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Trimethoxy(octyl)silane
42698.06
42698.14
42698.22
42698.06EA
49.74
EUR
42698.06
42698.14
42698.22
Octyltrimethoxysilane ≥97%
Octyltrimethoxysilane
Purity: 97+%
CAS No.: 3069-40-7
Molecular Formula: C11H26O3Si
Formula Weight: 234.41
Flash Point: 102°(216°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.907
Refractive Index: 1.417
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Boiling Point: 75°/0.1mm
MDL No.: MFCD00043053
Vzorec:
C₁₁H₂₆O₃Si Teplota varu: 75 °C (0,1 mmHg) Hustota: 0,907 Teplota vzplanutia: 102 °C (216 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00043053 Číslo CAS: 3069-40-7 EINECS: 221-338-7 |