Tlačiť
(3-aminopropyl)tremethoxysilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21619.0100 8.21619.0500
8.21619.0100EA 62.58 EUR
8.21619.0100 8.21619.0500
(3-aminopropyl)tremethoxysilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
(3-aminopropyl)tremethoxysilan
Vzorec: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Teplota varu: 217 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: < –70 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008207
Číslo CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
OSN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Molar Mass 221.37 g/mol
Synonyms 3-Aminopropyltriethoxysilane
Chemical Formula (C2H5O)3Si(CH2)3NH2