Tlačiť
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ100
440183-100ML 440183-1L
SIAL440183-100MLEA 105.9 EUR
SIAL440183-100ML SIAL440183-1L
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Teplota varu: 195 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000997
Číslo CAS: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9