Tlačiť
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
B22517.22 B22517.36
B22517.22EA 53.75 EUR
B22517.22 B22517.36
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97%
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 2530-87-2 Molecular Formula: ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 198.72 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Recognizable Melting Point: -50° Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 969627 MDL No.: MFCD00000997
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Teplota varu: 195…197 °C
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1,077
Teplota vzplanutia: 78 °C (172 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000997
Číslo CAS: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9