Tlačiť
Methyltrichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
M85301-100G M85301-500G M85301-5G
SIALM85301-100GEA 44.52 EUR
SIALM85301-100G SIALM85301-500G SIALM85301-5G
Methyltrichlorosilane, Sigma-Aldrich®
Methyltrichlorosilane
Vzorec: CH₃Cl₃Si
Teplota varu: 66 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –90 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 1 °C
Číslo MDL: MFCD00000481
Číslo CAS: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
OSN: 1250
ADR: 3,I
REACH: 01-2119475226-36