Tlačiť
Methyltrichlorosilane 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127930100 127935000
ACRO127930100EA 34.66 EUR
ACRO127930100 ACRO127935000
Methyltrichlorosilane 98+%
Methyltrichlorosilane
Vzorec: CH₃Cl₃Si
Teplota varu: 66 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –77 °C
Hustota: 1,27 g/cm³
Teplota vzplanutia: –15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000481
Číslo CAS: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
OSN: 1250
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475226-36
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %