Tlačiť
Butyltin trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: n-Butyltin trichloride, Trichlorobutylstannane
M-Clarity™ quality level = MQ100
201057-500G 201057-100G 201057-5G
SIAL201057-500GEA 232.65 EUR
SIAL201057-500G SIAL201057-100G SIAL201057-5G
Butyltin trichloride, Sigma-Aldrich®
Butyltin trichloride
Vzorec: C₄H₉Cl₃Sn
Teplota varu: 227 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00000515
Číslo CAS: 1118-46-3
EINECS: 214-263-6
OSN: 3265
ADR: 8,II