Tlačiť
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
440167-100ML 440167-1L 440167-2.5L 440167-500ML
SIAL440167-100MLEA 105.5 EUR
SIAL440167-100ML SIAL440167-1L SIAL440167-2.5L SIAL440167-500ML
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan
Vzorec: C₉H₂₀O₅Si
Teplota varu: 299 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005144
Číslo CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2