Tlačiť
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18431.14 A18431.36 A18431.22 AB116946.0025
A18431.14EA 48.54 EUR
A18431.14 A18431.36 A18431.22 ABCRAB116946.0025
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan ≥97%
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan
Purity: 97% CAS No.: 2530-83-8 Molecular Formula: C9H20O5Si Formula Weight: 236.34 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Odourless Melting Point: -70° Boiling Point: 119-121°/2mm Beilstein Reference: 4308125 MDL No.: MFCD00005144
Vzorec: C₉H₂₀O₅Si
Teplota varu: 119…121 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: < –70 °C
Hustota: 1,072
Teplota vzplanutia: 135 °C (275 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005144
Číslo CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2