Tlačiť
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
216540050 216541000 216545000 216540025
ACRO216540050EA 41.32 EUR
ACRO216540050 ACRO216541000 ACRO216545000 ACRO216540025
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan 97%
(3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilan
Vzorec: C₉H₂₀O₅Si
Teplota varu: 120 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005144
Číslo CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA