Tlačiť
Vinyltrimethoxysilane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
216521000 216525000
ACRO216521000EA 75.01 EUR
ACRO216521000 ACRO216525000
Vinyltrimethoxysilane 98%
Vinyltrimethoxysilane
Vzorec: C₅H₁₂O₃Si
Teplota varu: 123 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 0,968 g/cm³
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008605
Číslo CAS: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3915 to 1.3935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %