Tlačiť
Vinyltriethoxysilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08276.0100 8.08276.0500
8.08276.0100EA 36.86 EUR
8.08276.0100 8.08276.0500
Vinyltriethoxysilane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Vinyltriethoxysilane
Vzorec: C₈H₁₈O₃Si
Teplota varu: 160 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009063
Číslo CAS: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 190.31 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.3966 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.53 - 15 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C