Vinyltriethoxysilane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97%
CAS No.: 78-08-0
Molecular Formula: C8H18O3Si
Formula Weight: 190.31
Flash Point: 34°(93°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.903
Refractive Index: 1.3990
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 1767229
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009063
Vzorec:
C₈H₁₈O₃Si Teplota varu: 160…161 °C Hustota: 0,903 Teplota vzplanutia: 34 °C (93 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009063 Číslo CAS: 78-08-0 EINECS: 201-081-7 OSN: 1993 ADR: 3,III |