Tlačiť
Vinyltriethoxysilane
Dodávateľ: abcr
Nebezpečí
AB111594.0025 AB111594.0100
ABCRAB111594.0025EA 0 EUR
ABCRAB111594.0025 ABCRAB111594.0100
Vinyltriethoxysilane
Vinyltriethoxysilane
Vzorec: C₈H₁₈O₃Si
Teplota varu: 160 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 34 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009063
Číslo CAS: 78-08-0
EINECS: 201-081-7