Tlačiť
Síran cínatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
244635-100G 244635-500G
SIAL244635-100GEA 58.88 EUR
SIAL244635-100G SIAL244635-500G
Síran cínatý, Sigma-Aldrich®
Síran cínatý
Vzorec: O₄SSn
Mw: 214.77
Hustota: 4.15 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011246
Číslo CAS: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947