Síran cínatý ≥95.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
11537.30
11537.A1
11537.30EA
103.34
EUR
11537.30
11537.A1
Síran cínatý ≥95.5%
Síran cínatý
Purity: 95.5% min
CAS No.: 7488-55-3
Molecular Formula: SnSO4
Formula Weight: 214.77
Physical Form: Powder
Density: 4.15
Melting Point: 378° dec.
Solubility: Soluble in water and dilute H2SO4. Water solution hydrolyzes rapidly with precipitation of basic salt
Merck Reference: 14,8790
MDL No.: MFCD00011246
Tin plating baths
Vzorec:
O₄SSn Mw: 214.77 Teplota tavenia: 378 °C (rozkl.) Hustota: 4.15 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011246 Číslo CAS: 7488-55-3 EINECS: 231-302-2 Merck Index: 12,08947 |