Síran cínatý 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
223661000
223665000
223660025
ACRO223661000EA
56.08
EUR
ACRO223661000
ACRO223665000
ACRO223660025
Síran cínatý 95%
Síran cínatý
Vzorec:
O₄SSn Mw: 214.77 Teplota tavenia: 360 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011246 Číslo CAS: 7488-55-3 EINECS: 231-302-2 Merck Index: 12,08947 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder or crystals and/or lumps |
Titration Iodimetric | ≥94.0 % |