Tlačiť
Síran olovnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
307734-100G 307734-500G
SIAL307734-100GEA 60.17 EUR
SIAL307734-100G SIAL307734-500G
Síran olovnatý, Sigma-Aldrich®
Síran olovnatý
Vzorec: O₄PbS
Teplota tavenia: 1000 °C
Hustota: 6,0631 g/cm³ (18 °C)
Číslo MDL: MFCD00011166
Číslo CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
OSN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05444