Tlačiť
Síran olovnatý, Reagent Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lead sulphate
44784.22 44784.36
44784.22EA 62.17 EUR
44784.22 44784.36
Síran olovnatý, Reagent Grade
Síran olovnatý
CAS No.: 7446-14-2 Molecular Formula: PbSO4 Formula Weight: 303.25 Physical Form: Powder/Lump Density: 6.2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,5420 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011166
In pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics
Vzorec: O₄PbS
Mw: 303.26
Teplota tavenia: 1170 °C
Hustota: 6.2
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011166
Číslo CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
OSN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5420